W339105
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
≥99%, FCC, FG
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidad
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
musty; nutty
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?