Merck
W339008
Sigma-Aldrich
Fenchyl acetate, mixture of α- and β-
≥96%, FG
Sinónimos:
1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Número de FEMA:
3390
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
11769
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.269
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥96%
actividad óptica
[α]22/D +54°, neat
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
balsamic; pine; sweet
cadena SMILES
CC(=O)OC1C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-11(2,3)9-5-6-12(10,4)7-9/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,12+/m1/s1
Clave InChI
JUWUWIGZUVEFQB-MAZPRZIYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Fenchyl acetate is a fragrance ingredient found in many fragrance compounds including fine fragrances, decorative cosmetics, shampoos, toilet soaps, and other toiletries [1].
Aplicación
Fenchyl acetate, a mixture of α- and β- contributes to the overall aroma and flavor profile of Alpinia calcarata [2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemical diversity in the genus Alpinia (Zingiberaceae): comparative composition of four Alpinia species grown in Northern India
Padalia RC, et al.
Chemistry and Biodiversity, 7(8), 2076-2087 (2010)
Fragrance material review on 1, 3, 3-trimethyl-2-norbornanyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S106-S108 (2008)