W335620
δ-Nonalactone
natural, 98%, FG
Sinónimos:
5-Hydroxynonanoic acid, lactone
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
coconut; coumarin; creamy; buttery; sweet; whiskey
cadena SMILES
CCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-5-8-6-4-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
PXRBWNLUQYZAAX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)