Merck
W330507
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
≥98%, FG
Sinónimos:
coffee dione
Seleccione un Tamaño
W330507-SAMPLE
US$ 54,60
100 G
US$ 437,00
1 KG
US$ 1.980,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W330507-SAMPLE
US$ 54,60
100 G
US$ 437,00
1 KG
US$ 1.980,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H7(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número de FEMA:
3305
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.080
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
bp
69-72 °C/1 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
bread; burnt; caramel; coffee; maple
cadena SMILES
CC1CCCC(=O)C1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JDXJKLGWPNXSHL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)