W329810
3-Mercapto-2-butanone solution
10 wt. % in triacetin
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2SHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.17
Número de FEMA:
3298
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.047
origen biológico
synthetic
concentración
10 wt. % in triacetin
índice de refracción
n20/D 1.4352
densidad
1.142 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
coffee
cadena SMILES
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
Clave InChI
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?