Merck
W324801
Sigma-Aldrich
2-Vinylanisole
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH3)CHCH2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Ensayo
98%
contiene
(may contain up to 0.10% t-butylcatechol, synthetic as stabilzer)
índice de refracción
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
36-43 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
green
cadena SMILES
COc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
Clave InChI
SFBTTWXNCQVIEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
135.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)