W316806
3,4-Hexanedione
≥96%
Sinónimos:
Dipropionyl
About This Item
Fórmula lineal:
CH2CH2COCOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
1700837
Número MDL:
Número Flavis:
7.077
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Butter, toasted, nutty, almond
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?