Merck
W312420
Sigma-Aldrich
Vanillylacetone
≥98%, natural (US), FG
Sinónimos:
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, Vanillyl acetone, Zingerone
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número de FEMA:
3124
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
07.005
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
300
400
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
spicy; balsamic; vanilla
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)