W305707
Tetrahydrofurfuryl butyrate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.22
Número de FEMA:
3057
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2081
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.048
origen biológico
synthetic
grado
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
225-227 °C/759 mmHg (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cheese; pineapple
cadena SMILES
CCCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
DPZVDLFOAZNCBU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?