W292451
Propionic acid
98.7%
Sinónimos:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
origen biológico
synthetic
densidad de vapor
2.55 (vs air)
presión de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98.7%
temp. de autoignición
955 °F
lim. expl.
12.1 %
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.386
bp
141 °C (lit.)
141 °C
mp
−24-−23 °C (lit.)
densidad
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
0.995 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
vinegar
cadena SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)