Merck
W289906
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl isovalerate
≥99%
Sinónimos:
3-Phenylpropyl-β-methylbutyrate, Hydrocinnamyl isovalerate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2(CH2)3C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
220.31
Número de FEMA:
2899
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
462
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
CC(C)CC(OCCCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H20O2/c1-12(2)11-14(15)16-10-6-9-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,12H,6,9-11H2,1-2H3
Clave InChI
LBNFCOMOXOWXCD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)