Merck
W289205
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropyl isobutyrate
≥97%, FG
Sinónimos:
Hydratropyl isobutyrate
Seleccione un Tamaño
W289205-SAMPLE-K
US$ 89,70
100 G
US$ 425,00
US$ 89,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W289205-SAMPLE-K
US$ 89,70
100 G
US$ 425,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Número de FEMA:
2892
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2087
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.485
NACRES:
NA.21
US$ 89,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral
cadena SMILES
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
Clave InChI
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)