W287318
2-Phenoxyethyl isobutyrate
≥97%, FCC
Sinónimos:
Ethylene glycol monophenylether isobutyrate
About This Item
biological source
synthetic
reg. compliance
FCC
FDA 21 CFR 172.515
assay
≥97%
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
125-127 °C/4 mmHg (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
organoleptic
honey; rose
SMILES string
CC(C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Inchi Key
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
278.9 °F - closed cup
flash_point_c
137.16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?