Merck
W287008
Sigma-Aldrich
Phenethyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
Sinónimos:
Benzyl carbinyl tiglate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
204.26
Número de FEMA:
2870
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2186
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.496
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
≥95%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
139-140 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; rose; sweet
cadena SMILES
C\C=C(/C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h3-8H,9-10H2,1-2H3/b11-3+
Clave InChI
KVMWYGAYARXPOL-QDEBKDIKSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sapir Penker et al.
Frontiers in systems neuroscience, 14, 604718-604718 (2020-12-18)
Coding of odorous stimuli has been mostly studied using single isolated stimuli. However, a single sniff of air in a natural environment is likely to introduce airborne chemicals emitted by multiple objects into the nose. The olfactory system is therefore