W274402
6-Methylquinoline
≥98%, FG
Sinónimos:
p-Toluquinoline, NSC 4152
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.614 (lit.)
bp
256-260 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
leather
cadena SMILES
Cc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-10-9(7-8)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?