Merck
W274003
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanone
≥95%, FG
Sinónimos:
Benzyl isobutyl ketone
Seleccione un Tamaño
W274003-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 552,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W274003-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 552,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2COCH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
176.25
Número de FEMA:
2740
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
159
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.025
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
impurezas
1.6% 4-methyl-1-phenyl-2-pentanol
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody; spicy; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O/c1-10(2)8-12(13)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
DTYGTEGDVPAKDA-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)