Merck
W271802
Sigma-Aldrich
Dimethyl anthranilate
≥97%, FG
Sinónimos:
Methyl N-methylanthranilate
Seleccione un Tamaño
W271802-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 203,00
5 KG
US$ 541,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W271802-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 203,00
5 KG
US$ 541,00
About This Item
Fórmula lineal:
2-(CH3NH)C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número de FEMA:
2718
Beilstein:
607217
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2105
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.781
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.579 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
densidad
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
grape skin; floral; fruity; sweet
cadena SMILES
CNc1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3
Clave InChI
GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Dimethyl anthranilate is one of the main volatile constituents in citrus species such as mandarin[1], and calamondin.[2]
Aplicación
  • Methyl N,N-dimethylanthranilate and ethyl propionate: repellents effective against spotted wing drosophila, Drosophila suzukii.: This study presents methyl N,N-dimethylanthranilate as an effective repellent, providing insights into potential pest management strategies for protecting crops from Drosophila suzukii, a significant agricultural pest (Conroy et al., 2024).
  • Investigation into the characteristic volatile flavor of old duck.: This article discusses the role of dimethyl anthranilate in influencing the volatile flavor profile of aged duck meat, suggesting applications in enhancing food flavors and improving consumer appeal (Duan et al., 2023).
  • Effects of Dimethyl Anthranilate-Based Repellents on Behavior, Plumage Condition, Egg Quality, and Performance in Laying Hens.: Research explores the use of dimethyl anthranilate-based repellents in poultry, focusing on their safety and effectiveness in maintaining the health and productivity of laying hens, highlighting its potential in agricultural practices (Terčič et al., 2020).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
216.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Field evaluation of dimethyl anthranilate as a bird repellent livestock feed additive
Mason JR, et al.
The Journal of wildlife management, 636-642 (1985)
Analytical characterization of mandarin (Citrus deliciosa Ten.) essential oil.
Dugo P, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 26(1), 34-46 (2011)
Dimethyl anthranilate as a bird repellent in livestock feed.
Glahn JF, et al.
Wildlife Society Bulletin, 17(3), 313-320 (1989)
Volatile constituents of calamondin peel and juice (Citrus madurensis Lour.) cultivated in the Philippines.
Takeuchi H, et al.
J. Essent. Oil Res., 17(1), 23-26 (2005)
Hayato Nishida et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 72(3), 578-585 (2015-06-07)
Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluating photosafety of cosmetic ingredients by means of in vitro photochemical and photobiochemical assays; however, complex cosmetic ingredients, such as plant extracts and polymers, could not be evaluated because their molecular weight