Merck
W264601
Sigma-Aldrich
Linalyl isovalerate
≥95%, FG
Sinónimos:
Linalyl 3-methylbutanoate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.37
Número de FEMA:
2646
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
449
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.454
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
densidad
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; sage; sweet
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C15H26O2/c1-7-15(6,10-8-9-12(2)3)17-14(16)11-13(4)5/h7,9,13H,1,8,10-11H2,2-6H3
Clave InChI
WCDGWAIZRYMVOW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Linalyl isovalerate is commonly used as a fragrance ingredient.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 1011-1015 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl isovalerate when used as a fragrance ingredient is presented.
RIFM fragrance ingredient safety assessment, Linalyl isovalerate, CAS Registry Number 1118-27-0.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 84, S88-S99 (2015)
Questions
  1. Is this product halal certified or halal suitable?
    1 answer
    1. This product is currently not Halal certified. To review the various Certificates available, please review the 'More Documents' tab at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w264601#product-documentation