W264504
Linalyl propionate
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
Linalyl propanoate
Seleccione un Tamaño
US$ 59,80
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 59,80
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fresh; citrus; floral
cadena SMILES
CCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-6-12(14)15-13(5,7-2)10-8-9-11(3)4/h7,9H,2,6,8,10H2,1,3-5H3
Clave InChI
WAQIIHCCEMGYKP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?