Merck
W263109
Sigma-Aldrich
Lime oil
natural, purified by distillation, FCC, Mexico origin, FG
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2631
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Citrus aurantifolia Swingle (rutaceae)
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D +41°, neat
purificado por
distillation
composición
contains IFRA restricted Lime Oil
origen
Mexico origin
índice de refracción
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
bp
182 °C
densidad
0.861 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), α-terpineol, citral (neral+geranial)
Organoléptico
lime
Descripción general
Lime oil is generally composed of monoterpene hydrocarbons, oxygenated monoterpenes, sesquiterpenes and coumarins.
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A comparison of the peel oil components of Australian native lime (Microcitrus australe) and Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle).
Craske JD, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(3), 522-525 (2005)
Analysis and chemistry of distilled lime oil (Citrus aurantifolia Swingle).
Chamblee TS & Clark Jr BC.
J. Essent. Oil Res., 9(3), 267-274 (1997)
Characterization of aroma volatiles in key lime essential oils (Citrus aurantifolia Swingle).
Chisholm MG, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 106-115 (2003)