Merck
W256009
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexen-1-al
natural, ≥95%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
98.14
Número de FEMA:
2560
Beilstein:
1699684
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.073
NACRES:
NA.21
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
3.4 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95%
composición
contains IFRA restricted trans-2-Hexenal
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
trans-2-hexenal
Organoléptico
apple; green; leafy; vegetable; fruity
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
Clave InChI
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
100.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38.3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)