W251100
Geranyl benzoate
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H22O2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.36
Número de FEMA:
2511
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.767
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
densidad
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?