The E: Z ratio is not a specification tested for this product.
W250902
Geranyl acetate
FCC
Sinónimos:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
0.07 mmHg ( 20 °C)
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
138 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.907 g/cm3 at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; rose; sweet
cadena SMILES
CC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Clave InChI
HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the E:Z ratio for this product?
1 answer-