Merck
W243108
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexanepropionate
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número de FEMA:
2431
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2095
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.488
origen biológico
synthetic
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)