Merck
W241105
Sigma-Aldrich
4-Allylanisole
≥98%, FCC
Sinónimos:
p-Allylphenyl methyl ether, p-Methoxyallylbenzene, Chavicol methyl ether, Estragole, Isoanethole, Methyl chavicol
Seleccione un Tamaño
W241105-SAMPLE-K
US$ 59,80
1 KG
US$ 118,00
5 KG
US$ 720,00
US$ 59,80
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W241105-SAMPLE-K
US$ 59,80
1 KG
US$ 118,00
5 KG
US$ 720,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2C6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
1099454
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
184
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 59,80
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
composición
Contains IFRA restricted 4-Allylanisole
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
215-216 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
anise; green; spicy; herbaceous; minty; sweet
cadena SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Clave InChI
ZFMSMUAANRJZFM-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
David Fowler et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 366(1582), 3196-3209 (2011-10-19)
This paper reports measurements of land-atmosphere fluxes of sensible and latent heat, momentum, CO(2), volatile organic compounds (VOCs), NO, NO(2), N(2)O and O(3) over a 30 m high rainforest canopy and a 12 m high oil palm plantation in the
Wasma Alhusainy et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 129(1), 174-187 (2012-06-01)
The alkenylbenzene estragole is a constituent of several herbs and spices. It induces hepatomas in rodents at high doses following bioactivation by cytochrome P450s and sulfotransferases (SULTs) giving rise to the ultimate carcinogenic metabolite 1'-sulfooxyestragole which forms DNA adducts. Methanolic
M De Vincenzi et al.
Fitoterapia, 71(6), 725-729 (2000-11-15)
Estragole (ES) is a natural constituent of a number of plants (e.g. tarragon, sweet basil and sweet fennel) and their essential oils have been widely used in foodstuffs as flavouring agents. Several studies with oral, i.p. or s.c. administration to
Yuji Ishii et al.
Chemical research in toxicology, 24(4), 532-541 (2011-03-10)
Estragole (ES) is a natural constituent of several herbs and spices that acts as a carcinogen in the livers of rodents. Given that the proximal electrophilic form of ES with a reactive carbocation is generated by cytochrome P450 and a
Antonio Raffo et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(2), 370-375 (2010-11-26)
Quantification of estragole content in commercial fennel herbal teas was carried out in order to allow for a more accurate estimate of the dietary exposure to estragole. A simple and rapid analytical method, based on Stir Bar Sorptive Extraction and