Merck
W236705
Sigma-Aldrich
n-Decyl acetate
≥95%, FG
Sinónimos:
Capryl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2(CH2)9CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
200.32
Número de FEMA:
2367
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
199
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.009
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
126-127 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
waxy; soapy
cadena SMILES
CCCCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
NUPSHWCALHZGOV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evan C Palmer-Young et al.
Scientific reports, 6, 37087-37087 (2016-11-25)
Nectar and pollen contain diverse phytochemicals that can reduce disease in pollinators. However, prior studies showed variable effects of nectar chemicals on infection, which could reflect variable phytochemical resistance among parasite strains. Inter-strain variation in resistance could influence evolutionary interactions
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes