Merck
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2CH2C6H11
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
FEMA Number:
2348
EC Number:
Council of Europe no.:
218
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
9.028
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
SMILES string
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
InChI key
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)