Merck
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número de FEMA:
2312
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.049
NACRES:
NA.21
grado
FG
Kosher
natural (US)
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥85%
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; citrus; floral; sweet
cadena SMILES
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
Clave InChI
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Material may darken over time.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)