W231126
Citronellyl acetate
natural
About This Item
grade
natural
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
density
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CCOC(C)=O)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
InChI key
JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)