Merck
W224511
Sigma-Aldrich
Carvacrol
natural, 99%, FG
Sinónimos:
5-Isopropyl-2-methylphenol
Seleccione un Tamaño
W224511-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 71,30
1 KG
US$ 418,00
10 KG
US$ 2.250,00
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W224511-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 71,30
1 KG
US$ 418,00
10 KG
US$ 2.250,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Número de FEMA:
2245
Beilstein:
1860514
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2055
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
4.031
NACRES:
NA.21
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
carvacrol
Organoléptico
camphoraceous; woody; spicy
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Carvacrol is one of the key constituents of basil and thyme essential oils. It is one of the compounds that may be responsible for antioxidant activities of these oils.[1]
Aplicación
  • Prophylactic efficacy of baicalin and carvacrol against Salmonella Typhimurium biofilm on food and food contact surfaces.: The study explores the effectiveness of carvacrol in preventing biofilm formation by Salmonella Typhimurium, with implications for food safety (Ashrafudoulla et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties.
Lee SJ, et al.
Food Chemistry, 91(1), 131-137 (2005)
Rachel Spiering et al.
PloS one, 7(9), e46336-e46336 (2012-10-11)
Tolerogenic dendritic cells (DCs) can induce regulatory T cells and dampen pathogenic T cell responses. Therefore, they are possible therapeutic targets in autoimmune diseases. In this study we investigated whether mouse tolerogenic DCs are induced by the phytonutrient carvacrol, a
Laura Higueras et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 262-268 (2013-08-06)
The aim of this work was to design new polymer-based systems exhibiting an adjustable loading capacity of carvacrol depending on the film formulation. For this purpose, biocomposite films were developed employing chitosan (CS) as the polymer matrix and hydroxypropyl-β-cyclodextrins (HP-βCDs)
Josué de Moraes et al.
Parasitology research, 112(2), 603-610 (2012-10-23)
Blood flukes of the genus Schistosoma are the causative agents of human schistosomiasis, a debilitating disease that afflicts over 200 million people worldwide. Praziquantel is the drug of choice but concerns over praziquantel resistance have renewed interest in the search
Ademola Oladunjoye et al.
Poultry science, 92(5), 1357-1365 (2013-04-11)
In the present study, low concentrations of carvacrol (0.025 to 0.2%) and lauric arginate (LAE; 25 to 200 ppm) were tested at 4, 22, and 45°C in a broth model, and higher concentrations of carvacrol (0.1 to 5%) and LAE
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the source plant of Carvacrol Natural and Extraction Process.
    1 answer
    1. The source plant species is not a product specification and may vary from lot to lot. Historical data indicate that this material is sourced primarily from Oregano or Thyme.
      Helpful?
  2. What´s temperature storage?
    1 answer
    1. This product can be stored in room temperature.