Merck
W215000
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número de FEMA:
2150
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
413
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.132
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
benzyl alcohol
Organoléptico
banana; jasmine; floral; fruity; sweet
cadena SMILES
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)