Merck
W213810
Sigma-Aldrich
Benzyl benzoate
greener alternative
natural, ≥99%, FG
Sinónimos:
Benzoic acid benzyl ester
Seleccione un Tamaño
W213810-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 127,00
1 KG
US$ 662,00
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W213810-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 127,00
1 KG
US$ 662,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOCH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
Número de FEMA:
2138
Beilstein:
2049280
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
262
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.727
NACRES:
NA.21
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 175.105
presión de vapor
1 mmHg ( 125 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
896 °F
composición
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted benzyl benzoate
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp
17-20 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
benzyl benzoate
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
floral; fruity; balsamic; sweet
cadena SMILES
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
Clave InChI
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Benzyl benzoate is an aromatic ester that can be used as a flavoring agent.[1] It has been identified as one of the main volatile aroma component of cranberry{88], mango[2] and Egyptian Jasminum sambac flowers.[3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicación
  • Toxicity and Repellency Efficacy of Benzyl Alcohol and Benzyl Benzoate as Eco-Friendly Choices to Control the Red Flour Beetle Tribolium castaneum.: This research investigates the toxicity and repellency of benzyl benzoate against the red flour beetle, highlighting its potential as an eco-friendly pest control agent (Aboelhadid et al., 2023).
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 141-141 (2012)
Contribution of volatile compounds to mango (Mangifera indica L.) aroma
Pino JA & Mesa J
Flavour and Fragrance Journal, 21(2), 207-213 (2006)
Isolation and characterization of the volatile aroma compounds from the concrete headspace and the absolute of Jasminum sambac (L.) Ait.(Oleaceae) flowers grown in Egypt
Edris AE, et al
European Food Research and Technology, 226(3), 621-621 (2008)
Catherine W McCollum et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 152, 152-163 (2014-04-29)
Exposure to arsenic in its inorganic form, arsenite, causes adverse effects to many different organs and tissues. Here, we have investigated arsenite-induced adverse effects on vascular tissues in the model organism zebrafish, Danio rerio. Zebrafish embryos were exposed to arsenite
Karina Caballero-Gallardo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(5), 1690-1696 (2011-02-05)
A tool for integrated pest management is the use of essential oils (EOs) and plant extracts. In this study, EOs from Tagetes lucida , Lepechinia betonicifolia , Lippia alba , Cananga odorata , and Rosmarinus officinalis , species grown in