Merck
W213306
Sigma-Aldrich
Benzoin resin absolute, Siam
natural
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2133
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
gum benzoin, Siam
grado
Kosher
natural
origen
France origin
mp
60-70 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
balsam
Nota de preparación
Extraction method: solvent extraction and distillation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)