Merck
W209000
Sigma-Aldrich
Angelica seed oil
natural, FG
Sinónimos:
Angelica oil
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2090
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Angelica archangelica
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Formulario
liquid
composición
Limonene, 2%
índice de refracción
n20/D 1.486
densidad
0.850 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
woody; pepper; sweet
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)