This product is in liquid form and is food grade, making it suitable for use in food and beverage applications. It is advised to perform a literature review to determine methods for manufacturing beverages.
W208620
Anethol
natural, 99%, FG
Sinónimos:
trans-Anethole, 4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
Seleccione un Tamaño
US$ 62,20
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 62,20
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
99%
composición
contains trans-Anethole
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
trans-anethole
Organoléptico
anise; sweet
cadena SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.
-
Bonjour l anethol que vous vendez et elle sous forme liquide Et il compatible avec un alcool alimentaire pour fabrication de boissons alcoolisée type pastis
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the method to dissolve W208620, Anethol?
1 answer-
Anethol (W208620) is slightly soluble in water. It is miscible with chloroform and ether, and its solubility is 1 ml in 2 ml of 96% alcohol (in ethanol).