Merck
W206806
Sigma-Aldrich
Amyl formate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula lineal:
HCO2(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número de FEMA:
2068
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.159
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
densidad
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
ethereal; earthy; fruity
cadena SMILES
[H]C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
DIQMPQMYFZXDAX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)