W205907
Amyl butyrate
≥99%
Sinónimos:
Pentylbutyrate
About This Item
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.41 (lit.)
bp
184-188 °C (lit.)
density
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-8-11-9(10)7-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
CFNJLPHOBMVMNS-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Banana, pineapple, cherry, sweet
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)