Merck
W200700
Sigma-Aldrich
Triacetin
99%, FCC, FG
Sinónimos:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
Seleccione un Tamaño
W200700-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 78,90
10 KG
US$ 210,00
25 KG
US$ 406,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W200700-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 78,90
10 KG
US$ 210,00
25 KG
US$ 406,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COOCH2)2CHOCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.20
Número de FEMA:
2007
Beilstein:
1792353
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número E:
E 1518
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1901
densidad de vapor
7.52 (vs air)
Ensayo
99%
temp. de autoignición
809 °F
lim. expl.
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
índice de refracción
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
clean
cadena SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Triacetin is a triester of glycerin and acetic acid[1] that occurs naturally in papaya.[2] It is mainly used as a synthetic flavoring agent in ice-creams, nonalcoholic beverages and baked goods.[3]
Aplicación
  • Glycerol Triacetate-Based Flame Retardant High-Temperature Electrolyte for the Lithium-Ion Battery.: This paper highlights the use of Triacetin as a flame retardant and high-temperature stable electrolyte component in lithium-ion batteries, enhancing safety and efficiency (Wu X et al., 2024).
  • Understanding the Interaction of Thermal, Rheological, and Mechanical Parameters Critical for the Processability of Polyvinyl Alcohol-Based Systems during Hot Melt Extrusion.: Triacetin is investigated for its effects on the processability of polyvinyl alcohol in hot melt extrusion, focusing on its role as a plasticizer to modify thermal and mechanical properties (Hess F et al., 2024).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Yannai S
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 7-7 (2012)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 542-542 (1971)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 2822-2822 (1997)
G Sharma et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 76(2), 159-169 (2010-07-27)
Insulin loaded microemulsions were developed adopting a low shear reverse micellar approach using didoceyldimethylammonium bromide (DMAB) as the surfactant, propylene glycol (PG) as the co-surfactant, triacetin (TA) as the oil phase and insulin solution as the aqueous phase. A ternary
C N Madhavarao et al.
Journal of inherited metabolic disease, 32(5), 640-640 (2009-08-18)
Canavan disease (CD) is a fatal dysmyelinating genetic disorder associated with aspartoacylase deficiency, resulting in decreased brain acetate levels and reduced myelin lipid synthesis in the developing brain. Here we tested tolerability of a potent acetate precursor, glyceryl triacetate (GTA)