Merck
V1805
Sigma-Aldrich
4-Vinylbiphenyl
Sinónimos:
4-Phenylstyrene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
119-121 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1H2
Clave InChI
HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)