TRD3D0018
Fusion PLA 3D Printing Filament
neptune blue, diam. 1.75 mm
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
750 geach
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Descripción general
- Developed specifically for long timed-prints
- Special formulation avoids nozzle clogging
- Odourless composition and low warping
- No more high speed retraction problems
Material Properties
- Density: 1.24 g/cm3
- Tensile modulus: 65.5 Mpa
- Vicat point: 55-60 °C
- Melting point: 144 °C
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 190 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 70 °C
- Print speed: 60-80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: glass, blue tape, etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)