TRD3D0011
Ecogenius PLA 3D printing filament
industrial grey, diam. 1.75 mm
About This Item
Productos recomendados
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diámetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
Descripción general
- Eco because it is petroleum free
- Eco becuse it is obtained exclusively from plants and completely recyclable
- It′s natural identity of semicrystalline polymer is maintained
- Ecogenius PLA has a natural glossy finish
Material Properties
- Density: 1.24 g/cm3
- Tensile modulus: 65.5 Mpa
- Vicat point: 55-60 °C
- Melting point: 144 °C
Aplicación
- Extruder (nozzle) temperature: 195 +/-10 °C
- Bed temperature: cold to 80 °C
- Print speed: 60-80 mm/s
- Fan: 50-100 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: glass, blue tape, etc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)