Documentos clave
THSX1163
ThalesNano X-Cube CatCart® catalyst cartridge system
QuadraPure® AMPA
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Nanotechnologiai Rt.
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano X-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
X-Cube is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)