Documentos clave
THSD2145
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Ru/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.340,00
US$ 1.340,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.340,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
US$ 1.340,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS D2145
L × diám.
116 mm × 9.2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Información legal
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)