Documentos clave
THS06114
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
FibreCat® 2006
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Nanotechnologiai Rt.
Diámetro
4 mm
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)