Documentos clave
THS01713
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
ethylenediamine modified silica
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01713
Diámetro
4 mm
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)