Documentos clave
THS01139
ThalesNano CatCart® holder without connecting tube
L × diam. 70 cm × 4 mm
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 281,00
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 281,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01139
L × diám.
70 cm × 4 mm
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)