Documentos clave
THS01117
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Raney copper
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
fabricante / nombre comercial
Nanotechnologiai Rt.
Diámetro
4 mm
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)