Documentos clave
TEM-LC400CU25
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Copper Grids
size 400 mesh, size 50 nm , hole size, box of 25 ×
Sinónimos:
Lacey/Carbon Film, 400 Mesh, Copper, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-LC400CU25 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 25 ×
tamaño
400 mesh
50 nm , hole size
Descripción general
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)