TEM-FF400CUUL
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
envase
box of 50
tamaño
400 mesh
Descripción general
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)