T89400
Tropine hydrate
≥98%
Sinónimos:
2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 3-Tropanol, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
About This Item
assay
≥98%
bp
233 °C (lit.)
mp
50-60 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@]([H])(C[C@H](O)C1)N2C
replaced by
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?